Stampa…
Grafite (sintetico) ≥99.9995% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
40798.TAEA 58.7 EUR
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
Grafite (sintetico) ≥99.9995% (metals basis), in polvere -325 mesh
Grafite
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560