Grafite (sintetico) ≥99.9% (metals basis), in polvere -20/+100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
40769.30
40769.A1
40769.30EA
41.6
EUR
40769.30
40769.A1
Grafite (sintetico) ≥99.9% (metals basis), in polvere -20/+100 mesh
Grafite
Purity: 99.9%
Physical Form: Powder
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00144065
Formula:
C Peso molecolare: 12,01 g/mol Punto di fusione: 3827 °C Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS Number: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |