Stampa…
Grafite ≥99.9995% (metals basis), in astine, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Fornitore: Thermo Scientific
40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 237 EUR
40765.KM 40765.KN
Grafite ≥99.9995% (metals basis), in astine, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Grafite
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560