Stampa…
Grafite (naturale) ≥99.9995% (metals basis), in polvere 2-15 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
14736.TAEA 89.7 EUR
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
Grafite (naturale) ≥99.9995% (metals basis), in polvere 2-15 µm
Grafite
Formula: C
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560