Stampa…
Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.254 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 105 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Grafite ≥99.8% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.254 mm (0.01 in)
Grafite
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12.01 g/mol
Punto di fusione: 3827
Densità: 1.12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560