Stampa…
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Fornitore: Thermo Scientific
10135.KI 10135.KL
10135.KIEA 70.2 EUR
10135.KI 10135.KL
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 6.3 mm (0.25 in).
Grafite
Purity: 99% Physical Form: ≈40g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560