Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 1.27cm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
Physical Form: ≈130g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Formula:
C Punto di fusione: 3827 °C Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS Number: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |