Stampa…
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10133.KG 10133.KJ
10133.KGEA 122 EUR
10133.KG 10133.KJ
Grafite ≥99% (metals basis), in astine, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Grafite
Purity: 99% Physical Form: ≈590g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560