Stampa…
Grafite, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 105 EUR
10132.RI 10132.RJ
Grafite, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Grafite
MDL No.: MFCD00144065
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560