Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45005.DM 45005.DJ
45005.DMEA 599 EUR
45005.DM 45005.DJ
Glassy carbon, in astine, Ø 6 mm (0.24 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.40g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818