Stampa…
Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
43490.A1 43490.30 43490.18
43490.A1EA 0 EUR
43490.A1 43490.30 43490.18
Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type2
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818