Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type 1
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
43489.30
43489.18
43489.30EA
515
EUR
43489.30
43489.18
Glassy carbon, spherical powder 10-20 µm Type 1
Glassy carbon
Formula:
C Peso molecolare: 12,01 g/mol Punto di fusione: 3652 °C Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |