Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Fornitore: Thermo Scientific
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
42823.DJEA 275 EUR
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
Glassy carbon, in astine, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.19g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818