Stampa…
Glassy carbon, in polvere 200-400 µm Type 1
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
42130.09 42130.18
42130.09EA 68.5 EUR
42130.09 42130.18
Glassy carbon, in polvere 200-400 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818