Stampa…
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41497.18 41497.30
41497.18EA 179 EUR
41497.18 41497.30
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818