Stampa…
Glassy carbon, in polvere 20-50 µm Type 1
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41258.09 41258.18 41258.30
41258.09EA 63.4 EUR
41258.09 41258.18 41258.30
Glassy carbon, in polvere 20-50 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818