Stampa…
Glassy carbon, plate, Spessore: 4 mm (0.16 in) Type 1
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38026.FI 38026.GH 38026.FF
38026.FIEA 424 EUR
38026.FI 38026.GH 38026.FF
Glassy carbon, plate, Spessore: 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818