Stampa…
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Fornitore: Thermo Scientific
38022.FI 38022.GH
38022.FIEA 376 EUR
38022.FI 38022.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Glassy carbon
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818