Stampa…
Glassy carbon, plate, Spessore: 1 mm (0.04 in) Type2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38021.FI 38021.GH
38021.FIEA 439 EUR
38021.FI 38021.GH
Glassy carbon, plate, Spessore: 1 mm (0.04 in) Type2
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818