Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
38009.DJEA 180 EUR
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
Glassy carbon, in astine, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818