Stampa…
Glassy carbon, in polvere 80-200 µm Type 1
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
38002.09 38002.18 38002.30
38002.09EA 110 EUR
38002.09 38002.18 38002.30
Glassy carbon, in polvere 80-200 µm Type 1
Glassy carbon
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818