Glassy carbon, in astine, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Fornitore: Thermo Scientific
37999.DJ
37999.DM
37999.DJEA
355
EUR
37999.DJ
37999.DM
Glassy carbon, in astine, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.55g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formula:
C Peso molecolare: 12,01 g/mol Punto di fusione: 3652 °C Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |