Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
37998.DJEA 283 EUR
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
Glassy carbon, in astine, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.28g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818