Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Fornitore: Thermo Scientific
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
37997.DJEA 212 EUR
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Glassy carbon, in astine, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.04g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818