Stampa…
Glassy carbon, in astine, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Fornitore: Thermo Scientific
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
37996.DJEA 370 EUR
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
Glassy carbon, in astine, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818