Stampa…
Carbone attivo, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05105-1KG 05105-250G
SUPL05105-1KGEA 396 EUR
SUPL05105-1KG SUPL05105-250G
Carbone attivo, Supelco®
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12.01 g/mol
Punto di fusione: 3550
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818