Stampa…
Carbone attivo, in polvere, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
22637.293EA 238 EUR
22637.293 22637.415
Carbone attivo, in polvere, GPR RECTAPUR®
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12.01 g/mol
Punto di fusione: 3550
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Dimensione particellare media Max. 80 µm
Residuo alla combustione Max. 6 %
Acqua Max. 10 %