Carbone attivo per analisi
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
1.02186.0250EA
103
EUR
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
Carbone attivo per analisi
Carbone attivo
Formula:
C Punto di fusione: 3550 °C Densità: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |