Stampa…
Carbone attivo, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02183.1000 1.02183.9018
1.02183.1000EA 125 EUR
1.02183.1000 1.02183.9018
Carbone attivo, Supelco®
Carbone attivo
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818