Carbone attivo, in pastiglie, Norit® ROW 0.8 mm, steam activated
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7440-44-0
MDL No.: MFCD00133992
Formula:
C Punto di fusione: 3550 °C Densità: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |