Stampa…
Carbone attivo -4+8 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43118.22 43118.A3 43118.36
43118.22EA 37.6 EUR
43118.22 43118.A3 43118.36
Carbone attivo -4+8 mesh
Carbone attivo
MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818