Stampa…
Carbone attivo, in polvere (total ash max 4%)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 34.8 EUR
33302.22 33302.36 33302.A3
Carbone attivo, in polvere (total ash max 4%)
Carbone attivo
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818