Stampa…
Carbone attivo 2mm & down
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10926.22 10926.30
10926.22EA 43.5 EUR
10926.22 10926.30
Carbone attivo 2mm & down
Carbone attivo
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818