Carbone attivo, NORIT® CN 1 per decolorante
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
404045000
404042500
ACRO404045000EA
53.8
EUR
ACRO404045000
ACRO404042500
Carbone attivo, NORIT® CN 1 per decolorante
Carbone attivo
Formula:
C Punto di fusione: 3652 °C Densità: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |
Appearance | Black Powder |
Loss on drying | ≤15 % |
Methylene blue adsorption | ≥25.0 g/100 g |
pH | 5.5 to 8 |
Phosphate (PO4) | ≤3.5 % (by acid extraction) |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm (by acid extraction) |
Iron (Fe) | ≤150 ppm (by acid extraction) |