Stampa…
Carbone attivo, NORIT® SA 2, per decolorante
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404035000 404030025
ACRO404035000EA 52.5 EUR
ACRO404035000 ACRO404030025
Carbone attivo, NORIT® SA 2, per decolorante
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12.01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %