Carbone attivo, DARCO® 4-12 mesh, per decolorante
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
Formula:
C Punto di fusione: 3652 °C Densità: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |
Appearance | Black Granules and/or chunks |
Loss on drying | ≤12 % |
Particle size | ≤0.4 % (dust) |
pH | 3.5 to 6 |