Stampa…
Carbone attivo, NORIT® SA 2, per decolorante
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
171530010 171530050
ACRO171530010EA 149 EUR
ACRO171530010 ACRO171530050
Carbone attivo, NORIT® SA 2, per decolorante
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3652 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %