Stampa…
Carbon ≥99%, felt, Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43200.RF 43200.RR
43200.RFEA 90.8 EUR
43200.RF 43200.RR
Carbon ≥99%, felt, Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Carbon
Formula: C
Punto di ebollizione: ∼4000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3727 °C
Densità: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818