Stampa…
Carbon ≥99%, felt, Spessore: 3.18 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43199.RY 43199.RR
43199.RYEA 67.1 EUR
43199.RY 43199.RR
Carbon ≥99%, felt, Spessore: 3.18 mm (0.125 in)
Carbon
Purity: 99.0% Physical Form: ≈2.4g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di ebollizione: ∼4000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3727 °C
Densità: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818