Stampa…

Carbon ≥99%, felt, Spessore: 1.27 cm (0.5 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

42107.RF 42107.RR
42107.RFEA 128 EUR
42107.RF 42107.RR
Carbon ≥99%, felt, Spessore: 1.27 cm (0.5 in)
Carbon

Purity: 99.0% Physical Form: ≈9.86g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992

Formula: C
Punto di ebollizione: ∼4000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3727 °C
Densità: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR