Stampa…
Carbon ≥99.96%, yarn, woven from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
39721.G5 39721.G9
39721.G5EA 36.8 EUR
39721.G5 39721.G9
Carbon ≥99.96%, yarn, woven from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Carbon
MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
Punto di fusione: 3727 °C
Densità: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818