Germanio ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11144.06
11144.14
11144.22
11144.06EA
128
EUR
11144.06
11144.14
11144.22
Germanio ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanio
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity:
Formula:
Ge Peso molecolare: 72,61 g/mol Punto di ebollizione: 2830 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 937,2 °C Densità: 5,323 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085310 CAS Number: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |