Germanio ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Fornitore: Thermo Scientific
10192.79
10192.TK
10192.79EA
1252
EUR
10192.79
10192.TK
Germanio ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Germanio
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formula:
Ge Peso molecolare: 72,61 g/mol Punto di ebollizione: 2830 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 937,2 °C Densità: 5,323 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085310 CAS Number: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |