Stampa…
Germanio ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10191.09 10191.18
10191.09EA 207 EUR
10191.09 10191.18
Germanio ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Germanio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
Peso molecolare: 72,61 g/mol
Punto di ebollizione: 2830 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 937,2 °C
Densità: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085310
CAS Number: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415