Germanio ≥99.999% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
10190.09
10190.18
10190.09EA
231
EUR
10190.09
10190.18
Germanio ≥99.999% (metals basis), in polvere -100 mesh
Germanio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-56-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085310
Formula:
Ge Peso molecolare: 72,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085310 CAS Number: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 UN: 3089 ADR: 4.1,III |