Stampa…
Germanio ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00123.09 00123.18
00123.09EA 183 EUR
00123.09 00123.18
Germanio ≥99.9999% (metals basis), pieces ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formula: Ge
Punto di ebollizione: 2830 °C (1013 hPa)
Densità: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085310
CAS Number: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415