Stampa…
Germanio 99.999% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
193110100 193110500
ACRO193110100EA 191 EUR
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanio 99.999% (trace metals basis), in polvere
Germanio
Formula: Ge
Peso molecolare: 72,61 g/mol
Punto di ebollizione: 2830 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 937 °C
Densità: 5,35 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085310
CAS Number: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04415
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %