Indio ≥99.9% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-74-6
Molecular Formula: In
Formula Weight: 114.82
Physical Form: Powder
Density: 7.31
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
Melting Point: 156.6°
Boiling Point: 2072°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134048
Formula:
In Peso molecolare: 114.82 g/mol Punto di ebollizione: 2072 °C Punto di fusione: 156.6 °C Densità: 7.31 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS Number: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,04971 |