Stampa…
Indio ≥99.99% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11024.06 11024.14
11024.06EA 127 EUR
11024.06 11024.14
Indio ≥99.99% (metals basis), in polvere -325 mesh
Indio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Molecular Formula: In Formula Weight: 114.82 Physical Form: Powder Density: 7.31 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless Melting Point: 156.6° Boiling Point: 2072° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2072 °C
Punto di fusione: 156.6 °C
Densità: 7.31
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971