Stampa…
Indio 99,998 Metals basis, slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43414.22 43414.14
43414.22EA 609 EUR
43414.22 43414.14
Indio 99,998 Metals basis, slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-74-6 Formula Weight: 114.818 Physical Form: ≈1.5g/slug Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Boiling Point: 2072 deg C MDL No.: MFCD00134048
Formula: In
Peso molecolare: 114.82 g/mol
Punto di ebollizione: 2072 °C
Punto di fusione: 156.6 °C
Densità: 7.310G/CC
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134048
CAS Number: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971